Drukuj
4-(Cbz-amino)-1-Boc-piperidine-4-carboxylic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 4-(((Benzyloxy)carbonyl)amino)-1-(tert-butoxycarbonyl)piperidine-4-carboxylic acid
OR965510-1G OR965510-5G
APOSOR965510-1GEA 182 PLN
APOSOR965510-1G APOSOR965510-5G
4-(Cbz-amino)-1-Boc-piperidine-4-carboxylic acid 97%
4-(Cbz-amino)-1-Boc-piperidine-4-carboxylic acid
Formuła: C₁₉H₂₆N₂O₆
MW: 378.42 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02683056
Numer CAS: 288154-16-5