Drukuj
3-Cyclopropyl-3-oxopropanenitrile 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR965365-1G OR965365-25G OR965365-5G
APOSOR965365-1GEA 115 PLN
APOSOR965365-1G APOSOR965365-25G APOSOR965365-5G
3-Cyclopropyl-3-oxopropanenitrile 95%
3-Cyclopropyl-3-oxopropanenitrile
Formuła: C₆H₇NO
Temp. Wrzenia: 56 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04114392
Numer CAS: 118431-88-2