Drukuj
4-(1,2,3-Thiadiazol-4-yl)pyridine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR965363-1G OR965363-250MG
APOSOR965363-1GEA 1640 PLN
APOSOR965363-1G APOSOR965363-250MG
4-(1,2,3-Thiadiazol-4-yl)pyridine 95%
4-(1,2,3-Thiadiazol-4-yl)pyridine
Formuła: C₇H₅N₃S
MW: 163.2 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00793696
Numer CAS: 102253-71-4