Drukuj
Methyl 3-pyridylacetate hydrochloride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR965088-1G OR965088-5G
APOSOR965088-1GEA 836 PLN
APOSOR965088-1G APOSOR965088-5G
Methyl 3-pyridylacetate hydrochloride 95%
Methyl 3-pyridylacetate hydrochloride
Formuła: C₈H₉NO₂·ClH
MW: 187.624 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD19442777
Numer CAS: 69966-42-3