Drukuj
2-Hydroxyethanesulphonic acid 80% in water 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Isethionic acid
OR965087-100G OR965087-500G
APOSOR965087-100GEA 508 PLN
APOSOR965087-100G APOSOR965087-500G
2-Hydroxyethanesulphonic acid 80% in water 97%
2-Hydroxyethanesulphonic acid
Formuła: C₂H₆O₄S
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00242599
Numer CAS: 107-36-8
Jednostka: 3265
ADR: 8,III