Drukuj
3,4-Dichloro-5-hydroxyfuran-2(5H)-one 97%
Dostawca: Apollo Scientific
OR964429-1G OR964429-5G
APOSOR964429-1GEA 377 PLN
APOSOR964429-1G APOSOR964429-5G
3,4-Dichloro-5-hydroxyfuran-2(5H)-one 97%
3,4-Dichloro-5-hydroxyfuran-2(5H)-one
Formuła: C₄H₂Cl₂O₃
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00272415
Numer CAS: 766-40-5