Drukuj
3,3-Dimethyl-tetrahydro-pyran-2-one 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 3,3-Dimethyltetrahydro-2H-pyran-2-one
OR964411-1G OR964411-250MG
APOSOR964411-1GEA 2390 PLN
APOSOR964411-1G APOSOR964411-250MG
3,3-Dimethyl-tetrahydro-pyran-2-one 97%
3,3-Dimethyl-tetrahydro-pyran-2-one
Formuła: C₇H₁₂O₂
MW: 128.169 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07369942
Numer CAS: 4830-05-1