Drukuj
Ethyl 1-(tert-butyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR964339-1G OR964339-250MG
APOSOR964339-1GEA 1330 PLN
APOSOR964339-1G APOSOR964339-250MG
Ethyl 1-(tert-butyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate 95%
Ethyl 1-(tert-butyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formuła: C₁₀H₁₆N₂O₂
MW: 196.246 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD17206126
Numer CAS: 139308-53-5