Drukuj
1-(Prop-2-yn-1-yl)pyrrolidine hydrochloride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR964296-1G OR964296-250MG
APOSOR964296-1GEA 443 PLN
APOSOR964296-1G APOSOR964296-250MG
1-(Prop-2-yn-1-yl)pyrrolidine hydrochloride 95%
1-(Prop-2-yn-1-yl)pyrrolidine hydrochloride
Formuła: C₇H₁₁N·ClH
MW: 145.63 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03596892
Numer CAS: 89775-13-3