Drukuj
3-(2-Thiazolyl)propionic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR964201-1G OR964201-250MG
APOSOR964201-1GEA 917 PLN
APOSOR964201-1G APOSOR964201-250MG
3-(2-Thiazolyl)propionic acid 95%
3-(2-Thiazolyl)propionic acid
Formuła: C₆H₇NO₂S
MW: 157.19 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02683062
Numer CAS: 144163-65-5