Drukuj
3-Phenoxybenzoyl chloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-(Chlorocarbonyl)diphenyl ether, 3-(Chloroformyl)diphenyl ether
OR9642-1G OR9642-250MG
APOSOR9642-1GEA 940 PLN
APOSOR9642-1G APOSOR9642-250MG
3-Phenoxybenzoyl chloride 97%
3-Phenoxybenzoyl chloride
Formuła: C₁₃H₉ClO₂
Temp. Wrzenia: 174…175 °C (12 mm Hg)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03424712
Numer CAS: 3586-15-0
Jednostka: 3265
ADR: 8,II