Drukuj
2-Methyl-oxazole-5-carboxylic acid methyl ester 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Methyl 2-methyloxazole-5-carboxylate
OR964036-1G OR964036-250MG
APOSOR964036-1GEA 3190 PLN
APOSOR964036-1G APOSOR964036-250MG
2-Methyl-oxazole-5-carboxylic acid methyl ester 95%
2-Methyl-oxazole-5-carboxylic acid methyl ester
Formuła: C₆H₇NO₃
MW: 141.125 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06738687
Numer CAS: 651059-70-0