Drukuj
2-Chloro-1-(3-chloro-phenyl)-ethanol 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR963828-1G OR963828-250MG
APOSOR963828-1GEA 2440 PLN
APOSOR963828-1G APOSOR963828-250MG
2-Chloro-1-(3-chloro-phenyl)-ethanol 95%
2-Chloro-1-(3-chloro-phenyl)-ethanol
Formuła: C₈H₈Cl₂O
MW: 191.055 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07784075
Numer CAS: 106262-93-5