Drukuj
(S)-Methyl 2-amino-2-cyclopropylacetate hydrochloride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR963730-1G OR963730-250MG
APOSOR963730-1GEA 537 PLN
APOSOR963730-1G APOSOR963730-250MG
(S)-Methyl 2-amino-2-cyclopropylacetate hydrochloride 95%
(S)-Methyl 2-amino-2-cyclopropylacetate hydrochloride
Formuła: C₆H₁₁NO₂·ClH
MW: 165.618 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09607984
Numer CAS: 138326-68-8