Drukuj
2,3,6,7-Tetramethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-5-amine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR963525-1G OR963525-5G
APOSOR963525-1GEA 801 PLN
APOSOR963525-1G APOSOR963525-5G
2,3,6,7-Tetramethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-5-amine 95%
2,3,6,7-Tetramethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-5-amine
Formuła: C₁₀H₁₄N₄
MW: 190.245 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD19382365
Numer CAS: 1311254-54-2