Drukuj
2,2-Dimethyl-chroman-4-one 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2,2-Dimethylchroman-4-one
OR963494-1G OR963494-250MG
APOSOR963494-1GEA 2690 PLN
APOSOR963494-1G APOSOR963494-250MG
2,2-Dimethyl-chroman-4-one 97%
2,2-Dimethyl-chroman-4-one
Formuła: C₁₁H₁₂O₂
MW: 176.212 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07369943
Numer CAS: 3780-33-4