Drukuj
2-(N-Boc-methylamino)acetonitrile 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: tert-Butyl (cyanomethyl)(methyl)carbamate
OR963413-10G OR963413-1G OR963413-5G
APOSOR963413-10GEA 592 PLN
APOSOR963413-10G APOSOR963413-1G APOSOR963413-5G
2-(N-Boc-methylamino)acetonitrile 95%
2-(N-Boc-methylamino)acetonitrile
Formuła: C₈H₁₄N₂O₂
MW: 170.209 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06658361
Numer CAS: 180976-09-4