Drukuj
(3-Methoxy-phenyl)-oxo-acetonitrile 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR963258-1G OR963258-5G
APOSOR963258-1GEA 1130 PLN
APOSOR963258-1G APOSOR963258-5G
(3-Methoxy-phenyl)-oxo-acetonitrile 95%
(3-Methoxy-phenyl)-oxo-acetonitrile
Formuła: C₉H₇NO₂
MW: 161.157 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06658461
Numer CAS: 23194-66-3