Drukuj
Chloroacetyl-DL-norvaline 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR963075-1G OR963075-25G OR963075-5G
APOSOR963075-1GEA 508 PLN
APOSOR963075-1G APOSOR963075-25G APOSOR963075-5G
Chloroacetyl-DL-norvaline 95%
Chloroacetyl-DL-norvaline
Formuła: C₇H₁₂ClNO₃
MW: 193.628 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00020439
Numer CAS: 6940-47-2