Drukuj
2-(Cyclopentyloxy)acetic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR962786-1G OR962786-250MG OR962786-5G
APOSOR962786-1GEA 754 PLN
APOSOR962786-1G APOSOR962786-250MG APOSOR962786-5G
2-(Cyclopentyloxy)acetic acid 95%
2-(Cyclopentyloxy)acetic acid
Formuła: C₇H₁₂O₃
MW: 144.168 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09930082
Numer CAS: 95832-60-3