Drukuj
2-(But-3-yn-2-yl)isoindoline-1,3-dione 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR962718-100MG OR962718-1G OR962718-250MG
APOSOR962718-100MGEA 836 PLN
APOSOR962718-100MG APOSOR962718-1G APOSOR962718-250MG
2-(But-3-yn-2-yl)isoindoline-1,3-dione 95%
2-(But-3-yn-2-yl)isoindoline-1,3-dione
Formuła: C₁₂H₉NO₂
MW: 199.205 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08703146
Numer CAS: 14396-89-5