Drukuj
(S)-3-(tert-Butoxycarbonyl)-2,2-dimethyloxazolidine-4-carboxylic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: (S)-N-Boc-2,2-dimethyloxazolidine-4-carboxylic Acid
OR962590-1G OR962590-250MG OR962590-5G
APOSOR962590-1GEA 197 PLN
APOSOR962590-1G APOSOR962590-250MG APOSOR962590-5G
(S)-3-(tert-Butoxycarbonyl)-2,2-dimethyloxazolidine-4-carboxylic acid 95%
(S)-3-(tert-Butoxycarbonyl)-2,2-dimethyloxazolidine-4-carboxylic acid
Formuła: C₁₁H₁₉NO₅
MW: 245.272 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD02682656
Numer CAS: 139009-66-8