Drukuj
N,N-Diethyl-o-nitroaniline 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR962549-1G OR962549-5G
APOSOR962549-1GEA 1100 PLN
APOSOR962549-1G APOSOR962549-5G
N,N-Diethyl-o-nitroaniline 98%
N,N-Diethyl-o-nitroaniline
Formuła: C₁₀H₁₄N₂O₂
MW: 194.23 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01120260
Numer CAS: 2216-17-3