Drukuj
2-[(4-Chlorophenyl)amino]acetic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: N-(4-Cl-Phenyl)-Gly-OH, 2-((4-Chlorophenyl)amino)acetic acid
OR962513-1G OR962513-5G
APOSOR962513-1GEA 1020 PLN
APOSOR962513-1G APOSOR962513-5G
2-[(4-Chlorophenyl)amino]acetic acid 98%
2-[(4-Chlorophenyl)amino]acetic acid
Formuła: C₈H₈ClNO₂
MW: 185.608 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00462901
Numer CAS: 5465-90-7