Drukuj
Methyl 3-methyl-1-oxidopyridin-4-yl ether 96%
Dostawca: Apollo Scientific
OR962496-1G OR962496-5G
APOSOR962496-1GEA 911 PLN
APOSOR962496-1G APOSOR962496-5G
Methyl 3-methyl-1-oxidopyridin-4-yl ether 96%
Methyl 3-methyl-1-oxidopyridin-4-yl ether
Formuła: C₇H₉NO₂
MW: 139.152 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00234344
Numer CAS: 26883-29-4