Drukuj
3-Propoxy-azetidine hydrochloride 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 3-Propoxyazetidine hydrochloride
OR962398-1G OR962398-5G
APOSOR962398-1GEA 3660 PLN
APOSOR962398-1G APOSOR962398-5G
3-Propoxy-azetidine hydrochloride 98%
3-Propoxy-azetidine hydrochloride
Formuła: C₆H₁₃NO·ClH
MW: 151.634 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06804557
Numer CAS: 897019-55-5