Drukuj
1-Hydroxypiperidine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Piperidin-1-ol
OR961933-1G OR961933-5G
APOSOR961933-1GEA 429 PLN
APOSOR961933-1G APOSOR961933-5G
1-Hydroxypiperidine 95%
1-Hydroxypiperidine
Formuła: C₅H₁₁NO
MW: 101.147 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00038048
Numer CAS: 4801-58-5