Drukuj
2-(tert-Butoxycarbonyl)-5,7-dichloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-6-carboxylic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR961743-1G OR961743-25G OR961743-5G
APOSOR961743-1GEA 365 PLN
APOSOR961743-1G APOSOR961743-25G APOSOR961743-5G
2-(tert-Butoxycarbonyl)-5,7-dichloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-6-carboxylic acid 98%
2-(tert-Butoxycarbonyl)-5,7-dichloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-6-carboxylic acid
Formuła: C₁₅H₁₇Cl₂NO₄
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD22370640
Numer CAS: 851784-82-2