Drukuj
1-Benzyl-pyrrolidine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR961673-1G OR961673-5G
APOSOR961673-1GEA 122 PLN
APOSOR961673-1G APOSOR961673-5G
1-Benzyl-pyrrolidine 98%
1-Benzyl-pyrrolidine
Formuła: C₁₁H₁₅N
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00127807
Numer CAS: 29897-82-3