Drukuj
4-(4-Hydroxyphenyl)piperazine, N1-BOC protected 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: tert-Butyl 4-(4-hydroxyphenyl)piperazine-1-carboxylate
OR961614-25G OR961614-5G
APOSOR961614-25GEA 1430 PLN
APOSOR961614-25G APOSOR961614-5G
4-(4-Hydroxyphenyl)piperazine, N1-BOC protected 97%
4-(4-Hydroxyphenyl)piperazine, N1-BOC protected
Formuła: C₁₅H₂₂N₂O₃
MW: 278.347 g/mol
Temp. topnienia: 170…173 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04115060
Numer CAS: 158985-25-2