Drukuj
(R)-3-Amino-3-(3-chlorophenyl)propionic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: (R)-3-(3-Chlorophenyl)-beta-alanine, (R)-3-Amino-3-(3-chlorophenyl)propanoic acid
OR961590-1G OR961590-5G
APOSOR961590-1GEA 566 PLN
APOSOR961590-1G APOSOR961590-5G
(R)-3-Amino-3-(3-chlorophenyl)propionic acid 97%
(R)-3-Amino-3-(3-chlorophenyl)propionic acid
Formuła: C₉H₁₀ClNO₂
MW: 199.634 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04113654
Numer CAS: 262429-49-2