Drukuj
1-Amino-3,3-dimethyl-butan-2-one hydrochloride 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 1-Amino-3,3-dimethylbutan-2-one hydrochloride
OR961587-1G OR961587-5G
APOSOR961587-1GEA 145 PLN
APOSOR961587-1G APOSOR961587-5G
1-Amino-3,3-dimethyl-butan-2-one hydrochloride 98%
1-Amino-3,3-dimethyl-butan-2-one hydrochloride
Formuła: C₆H₁₃NO·ClH
MW: 151.634 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06798286
Numer CAS: 33119-72-1