Drukuj
4-(Methoxymethoxy)benzoic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR961500-1G OR961500-5G
APOSOR961500-1GEA 124 PLN
APOSOR961500-1G APOSOR961500-5G
4-(Methoxymethoxy)benzoic acid 95%
4-(Methoxymethoxy)benzoic acid
Formuła: C₉H₁₀O₄
MW: 182.173 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD21101751
Numer CAS: 25458-44-0