Drukuj
(1-Boc-aminocyclohexyl)acetic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
OR961369-1G OR961369-500MG OR961369-5G
APOSOR961369-1GEA 1700 PLN
APOSOR961369-1G APOSOR961369-500MG APOSOR961369-5G
(1-Boc-aminocyclohexyl)acetic acid 97%
(1-Boc-aminocyclohexyl)acetic acid
Formuła: C₁₃H₂₃NO₄
MW: 257.326 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02258133
Numer CAS: 187610-56-6