Drukuj
Benzyl-N-methyl-L-alanine 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (2S)-2-[Benzyl(methyl)amino]propanoic acid
OR961236-1G OR961236-5G
APOSOR961236-1GEA 525 PLN
APOSOR961236-1G APOSOR961236-5G
Benzyl-N-methyl-L-alanine 96%
Benzyl-N-methyl-L-alanine
Formuła: C₁₁H₁₅NO₂
MW: 193.242 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD01632093
Numer CAS: 63238-82-4