Drukuj
tert-Butyl N,N-dimethylcarbamate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR960324-1G OR960324-5G
APOSOR960324-1GEA 911 PLN
APOSOR960324-1G APOSOR960324-5G
tert-Butyl N,N-dimethylcarbamate 98%
tert-Butyl N,N-dimethylcarbamate
Formuła: C₇H₁₅NO₂
MW: 145.2 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01318374
Numer CAS: 7541-17-5