Drukuj
7-Chloro-2-methyl-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one 97%
Dostawca: Apollo Scientific
OR960206-10G OR960206-1G OR960206-5G
APOSOR960206-10GEA 3770 PLN
APOSOR960206-10G APOSOR960206-1G APOSOR960206-5G
7-Chloro-2-methyl-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one 97%
7-Chloro-2-methyl-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one
Formuła: C₉H₈ClNO₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD26381971
Numer CAS: 1506636-10-7