Drukuj
2-Ethoxy-5-formylbenzoic acid 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Benzoic acid, 2-ethoxy-5-formyl-
OR960066-1G OR960066-5G
APOSOR960066-1GEA 1450 PLN
APOSOR960066-1G APOSOR960066-5G
2-Ethoxy-5-formylbenzoic acid 96%
2-Ethoxy-5-formylbenzoic acid
Formuła: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194.184 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD05625188
Numer CAS: 848606-43-9