Drukuj
1-Isobutylpyrazole-4-carbaldehyde 97%
Dostawca: Apollo Scientific
OR960037-1G OR960037-5G
APOSOR960037-1GEA 237 PLN
APOSOR960037-1G APOSOR960037-5G
1-Isobutylpyrazole-4-carbaldehyde 97%
1-Isobutylpyrazole-4-carbaldehyde
Formuła: C₈H₁₂N₂O
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08559037
Numer CAS: 1006333-32-9