Drukuj
3-Hydroxy-2-methoxynaphthalene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR959916-1G OR959916-25G OR959916-5G
APOSOR959916-1GEA 621 PLN
APOSOR959916-1G APOSOR959916-25G APOSOR959916-5G
3-Hydroxy-2-methoxynaphthalene 98%
3-Hydroxy-2-methoxynaphthalene
Formuła: C₁₂H₁₂O₂
MW: 188.222 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03093901
Numer CAS: 39110-92-4