Drukuj
2-(Cyclopropylmethyl)pyrazole-3-carbaldehyde 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR959893-1G OR959893-5G
APOSOR959893-1GEA 1640 PLN
APOSOR959893-1G APOSOR959893-5G
2-(Cyclopropylmethyl)pyrazole-3-carbaldehyde 95%
2-(Cyclopropylmethyl)pyrazole-3-carbaldehyde
Formuła: C₈H₁₀N₂O
MW: 150.178 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD18251009
Numer CAS: 1236365-97-1