Drukuj
N,3-Dimethylpyridine-2-carboxamide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR959755-1G OR959755-5G
APOSOR959755-1GEA 656 PLN
APOSOR959755-1G APOSOR959755-5G
N,3-Dimethylpyridine-2-carboxamide 98%
N,3-Dimethylpyridine-2-carboxamide
Formuła: C₈H₁₀N₂O
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD19671808
Numer CAS: 1037045-67-2