Drukuj
7-Nitro-3,4-dihydro-2H-isoquinolin-1-one 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR959733-100MG OR959733-1G OR959733-250MG
APOSOR959733-100MGEA 501 PLN
APOSOR959733-100MG APOSOR959733-1G APOSOR959733-250MG
7-Nitro-3,4-dihydro-2H-isoquinolin-1-one 95%
7-Nitro-3,4-dihydro-2H-isoquinolin-1-one
Formuła: C₉H₈N₂O₃
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08437646
Numer CAS: 22245-96-1