Drukuj
3-Ethoxypyrazine-2-carboxylic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR959696-1G OR959696-5G
APOSOR959696-1GEA 1100 PLN
APOSOR959696-1G APOSOR959696-5G
3-Ethoxypyrazine-2-carboxylic acid 98%
3-Ethoxypyrazine-2-carboxylic acid
Formuła: C₇H₈N₂O₃
MW: 168.15 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD16852854
Numer CAS: 1339121-92-4