Drukuj
2-Chloro-5-methylpyridin-4-ol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR959693-1G OR959693-250MG
APOSOR959693-1GEA 3160 PLN
APOSOR959693-1G APOSOR959693-250MG
2-Chloro-5-methylpyridin-4-ol 98%
2-Chloro-5-methylpyridin-4-ol
Formuła: C₆H₆ClNO
MW: 143.571 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD16610469
Numer CAS: 1227580-80-4