Drukuj
4-Methoxy-3-methylpyridine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR959599-1G OR959599-250MG
APOSOR959599-1GEA 3460 PLN
APOSOR959599-1G APOSOR959599-250MG
4-Methoxy-3-methylpyridine 98%
4-Methoxy-3-methylpyridine
Formuła: C₇H₉NO
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06253896
Numer CAS: 96609-78-8