Drukuj
3-Chloro-6-methoxy-2-methylpyridine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR959592-1G OR959592-5G
APOSOR959592-1GEA 1100 PLN
APOSOR959592-1G APOSOR959592-5G
3-Chloro-6-methoxy-2-methylpyridine 98%
3-Chloro-6-methoxy-2-methylpyridine
Formuła: C₇H₈ClNO
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD16610601
Numer CAS: 1227593-97-6