Drukuj
N,N-Dimethyl-5-nitropyridin-2-amine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
OR959529-1G OR959529-25G OR959529-5G
APOSOR959529-1GEA 269 PLN
APOSOR959529-1G APOSOR959529-25G APOSOR959529-5G
N,N-Dimethyl-5-nitropyridin-2-amine 97%
N,N-Dimethyl-5-nitropyridin-2-amine
Formuła: C₇H₉N₃O₂
MW: 167.165 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00023450
Numer CAS: 2554-75-8