Drukuj
2-(Pyrrolidin-1-yl)pyrimidin-4-amine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR959528-1G OR959528-5G
APOSOR959528-1GEA 1350 PLN
APOSOR959528-1G APOSOR959528-5G
2-(Pyrrolidin-1-yl)pyrimidin-4-amine 98%
2-(Pyrrolidin-1-yl)pyrimidin-4-amine
Formuła: C₈H₁₂N₄
MW: 164.208 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD16103673
Numer CAS: 33851-99-9