Drukuj
5-Chloro-1-methylpyridin-2-one 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR959475-1G OR959475-5G
APOSOR959475-1GEA 859 PLN
APOSOR959475-1G APOSOR959475-5G
5-Chloro-1-methylpyridin-2-one 98%
5-Chloro-1-methylpyridin-2-one
Formuła: C₆H₆ClNO
MW: 143.571 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD22375100
Numer CAS: 4214-78-2